Documentos Principais
C2432
Sigma-Aldrich
Clorofórmio
contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
Ensaio:
≥99.5%
técnica(s):
RNA extraction: suitable
p.e.:
60.5-61.5 °C (lit.)
pressão de vapor:
160 mmHg ( 20 °C)
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
contém
100-200 ppm amylenes as stabilizer
técnica(s)
RNA extraction: suitable
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O clorofórmio é um solvente orgânico clorado volátil e incolor, cujos vapores têm um efeito narcótico. O produto contém amileno como estabilizante, uma vez que o clorofórmio é suscetível a degradação com o tempo. O amileno age como um sequestrante de radicais livres formados durante a decomposição do clorofórmio.
Aplicação
O clorofórmio foi usado para o isolamento de RNA do tecido de mamíferos.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Clorofórmio EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.02431
Clorofórmio
Clorofórmio for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07024
Clorofórmio
Clorofórmio OmniSolv®
Supelco
CX1059
Clorofórmio
Clorofórmio HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
650498
Clorofórmio
Clorofórmio biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
496189
Clorofórmio
Clorofórmio contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
319988
Clorofórmio
Clorofórmio for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.02444
Clorofórmio
RNA Isolation from Synechocystis.
Mironov KS and. Los DA.
Bio-protocol, 5(6) (2015)
Atrial fibrosis in a chronic murine model of obstructive sleep apnea: mechanisms and prevention by mesenchymal stem cells.
Ramos P et al.
Respiratory Research, 15, 54-54 (2014)
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
Kosma DK, et al.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice.
Racz Z et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 21, 215-215 (2011)
Min Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 84-92 (2015-01-18)
Phospholipids fulfill an important role in joint lubrication. They, together with hyaluronan and glycoproteins, are the biolubricants that sustain low friction between cartilage surfaces bathed in synovial fluid. In this work we have investigated how the friction force and load
Protocolos
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .