463922
Ammonium metatungstate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium tungsten oxide hydrate, Hexaammonium wolframate hydrate
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
100 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
chave InChI
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Descrição geral
Aplicação
- Carbon-supported tungsten catalyst for hydrogenolysis of cellulose.
- Reduced tungsten and mixed tungsten oxide catalysts for bifunctional hydroisomerization of n-alkanes.
- Hybrid 2D/3D tungsten diselenide transistors via chemical vapor deposition method.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?