322385
Ammonium tungstate
99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(O)(=O)O[W](O)(=O)(O4)O[W]5(O)(=O)O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O[W](O)(=O)(O[W]8(O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W](O)(=O)(O1)O2)O8)O7)O6
InChI
1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10*+1/p-10
chave InChI
LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
Descrição geral
Aplicação
- Alkyl Ammonium Tungstate Bonded to Fe3O4@ SiO2 Nanoparticles: This research details the synthesis of a highly efficient catalyst for the oxidation of symmetrical sulfides, which is crucial for various chemical syntheses (Khatami et al., 2023).
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?