71913
Sodium polytungstate
purum p.a., for the preparation of heavy liquid, for sink-float analysis, ≥85% WO3 basis
Sinônimo(s):
Sodium metatungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for sink-float analysis
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% WO3 basis
Formulário
powder or crystals
qualidade
for the preparation of heavy liquid
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to off-white
pH
3 (20 °C)
densidade
3.1 g/cm3 at 20 °C (saturated aqueous solution)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.39O.12W/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
chave InChI
AZCSOJKJFMWYCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?