Documentos Principais
1.07711
Supelco
Sea sand
extra pure
Sinônimo(s):
Sea sand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11111701
Número do índice EC:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
forma
solid
Impurezas
≤0.5% HCl solubles
perda
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
tamanho de partícula
0.1-0.315 mm (>=90%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
pb
>2200 °C/1013 hPa
pf
1713 °C
densidade
2.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm): ≥ 90 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Protocolos
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food