Documentos Principais
SX0076
Supelco
Sand
Sea
Sinônimo(s):
Sand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101503
Número do índice EC:
238-878-4
Formulário
granular
cor
beige
tamanho de partícula
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
p.e.
>2200 °C/1013 hPa
pf
1713 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sea
Nota de análise
ColorBeigeDescriptionTo pass testFormGranules, free-flowing, visibly dry
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Silica 99.8%
Supelco
381276
Silica