Documentos Principais
SX0075
Supelco
Sand
Standard, washed and dried
Sinônimo(s):
Sand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101503
Número do índice EC:
238-878-4
Formulário
granular
Impurezas
≤0.2% HCl solubles
≤0.2% volatiles
cor
beige
tamanho de partícula
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
p.e.
>2200 °C/1013 hPa
pf
1713 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.015%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Not intended for GC or LC Applications
Nota de análise
Chloride (Cl): 0.015% max
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Soluble substances (in HCl): 0.2% max
Volatile substances: 0.2% max
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Areia do mar purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Areia do mar
Silicon dioxide acid washed
Sigma-Aldrich
18649
Silicon dioxide
Celite® 545
Supelco
CX0574
Celite® 545
Silicon dioxide purum p.a., acid purified, sand
Sigma-Aldrich
84878
Silicon dioxide