Documentos Principais
NISTRM8010
Areia, quartzo branco
NIST® RM 8010
Sinônimo(s):
Dióxido de silício, Quartzo
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Each unit of RM8010 consists of a set of three bottles of sand, each representing a different size distribution. ~130 grams of sand is contained in each bottle.
Aplicação
Sand for sieve analysis RM is intended for use as a test sample in the granular materials sieve analysis.
Características e benefícios
  • The NIST-certificate is provided with the reference mass fraction values and are expressed in percent.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate and use instructions.
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Areia, quartzo branco NIST® SRM® 1878b, quantitative X-ray powder diffraction standard
NIST1878B
Areia, quartzo branco
Silicon dioxide granular, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
85356
Silicon dioxide
Sea sand extra pure
Supelco
1.07711
Sea sand