NIST165A
Areia, quartzo branco
NIST® SRM® 165a, low iron
Sinônimo(s):
Dióxido de silício, Quartzo
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 75 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
glass & ceramic
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 165A_cert
SRM 165A_SDS
Outras notas
Aluminium oxide (Al203), Ferric oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)