Documentos Principais
1.07536
Supelco
QUARTZ FINE GRANULAR,
WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS
Sinônimo(s):
QUARTZ FINE GRANULAR,
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101503
Número do índice EC:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
solid
Impurezas
≤0.05% HCl solubles
perda
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
tamanho de partícula
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
p.e.
>2200 °C/1013 hPa
pf
1713 °C
densidade
2.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.2 - 0.8 mm): ≥ 40 %