Documentos Principais
N1286
Sigma-Aldrich
Ninhydrin Spray Reagent
Sinônimo(s):
Ninhydrin Detection Spray
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.26
Formulário
liquid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Detects amino acids, amines and amino sugars.
Componentes
Contains 0.2% ninhydrin in ethanol.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
TLC sprayer
Supelco
1.08540
TLC sprayer
Kira D A Rienecker et al.
Genes, brain, and behavior, 19(1), e12571-e12571 (2019-04-02)
Imprinted genes are highly expressed in monoaminergic regions of the midbrain and their functions in this area are thought to have an impact on mammalian social behaviors. One such imprinted gene is Grb10, of which the paternal allele is generally