Documentos Principais
1.08498
Supelco
Vanadate-molybdate reagent
for determination of phosphate
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<20 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
analito(s) específico(s)
phosphate
técnica(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
>100 °C/1013 hPa
pf
<-4 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Sulfuric acid (alkalimetric): 18.0 - 20.5 %
Application test: conforms
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1