63043
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace-AAS
Sinônimo(s):
Magnesium nitrate – nitric acid solution, Magnesium modifier
About This Item
Produtos recomendados
grau
for graphite furnace-AAS
Nível de qualidade
peso molecular
Mr 256.41 g/mol
concentração
10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid)
traços de cátion
Ag: ≤0.001 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?