Documentos Principais
1.02791
Supelco
Sulfato de cobre (II) anidro
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sulfato de cobre (II) anidro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO4S
Número CAS:
Peso molecular:
159.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-847-6
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% dry basis (iodometric)
Formulário
solid
potência
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.2% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate)
perda
≤ 0.5% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
203 g/L
densidade
3.60 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.015%
N: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.02%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Chipe de detecção de MEMS ultra-rápido para análise térmica diferencial (DTA): Esta aplicação destaca o uso de sulfato de cobre (II) anidro no desenvolvimento de chipes de microssistemas eletromecânicos (MEMS), aumentando a sensibilidade na análise térmica crucial para a pesquisa de ciência de materiais (Zhang H et al., 2023).
  • Desenvolvimento e validação de um método cromatográfico de troca de ligante de cobre: Concentra-se na estimativa do ácido D-lático em solução de Ringer-lactato com sulfato de cobre (II) anidro, demonstrando seu papel na análise farmacêutica e garantindo a segurança e eficácia do medicamento (Sharaf El-Din MMK et al., 2018).
  • Colheita de água do ar usando sal anidro com luz solar: Emprega sulfato de cobre (II) anidro em uma nova aplicação ambiental que explora tecnologias sustentáveis de colheita de água, abordando questões globais de escassez de água (Li R et al., 2018).
Nota de análise
Teor (iodométrico, calculado em substância seca): ≥99,0%
Cloreto (Cl): ≤0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤0,005%
Fe (ferro): ≤0,015%
Ni (níquel): ≤0,005%
Pb (chumbo): ≤0,005%
Zn (zinco): ≤0,02%
Substâncias não precipitadas por sulfeto de hidrogênio (como sulfato): ≤0,2%
Perda na secagem (250 °C): ≤0,5%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kemal Sumser et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(10) (2020-05-28)
The potential of MR thermometry (MRT) fostered the development of MRI compatible radiofrequency (RF) hyperthermia devices. Such device integration creates major technological challenges and a crucial point for image quality is the water bolus (WB). The WB is located between