203165
Sulfato de cobre(II)
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfato cúprico, Ácido sulfúrico, sal de cobre(II) (1:1) pentaidratado
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
110 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Chemical Synthesis: Synthesis and characterization of a new copper(II) chelate complex, exploring the crystal and molecular structure of aqua-(diethylenetriamine-N,N′,N′′)-copper(II) sulfate monohydrate (Lavrenyuk et al., 2015).
- Material Science: Use of copper(II) sulfate pentahydrate in the dissolution of malachite ore and precipitation of copper sulfate pentahydrate crystals, highlighting a method for copper recovery (Kokes et al., 2014).
- High-Pressure Studies: Application of high-pressure techniques to study the structural changes in copper sulfate pentahydrate, using a miniature diamond-anvil cell (Novelli et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.