469130
Sulfato de cobre(II)
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfato cúprico, Ácido sulfúrico, sal de cobre(II) (1:1) pentaidratado
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
pf
110 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.