C1297
Copper(II) sulfate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Cupric sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
200 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Alcoholysis of wheat straw into methyl levulinate.
- Selective oxidation of amines to imines in the presence of hydrogen peroxide as an oxidant.
- Synthesis of 1,2,3-triazoles via Click reactions of azides and alkynes.
- Microwave-assisted Huisgen-type cycloaddition to synthesize modified poly(N-vinylpyrrolidone).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?