Documentos Principais
908940
Sigma-Aldrich
Copper(II) sulfate
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Cupric sulfate
About This Item
Fórmula linear:
CuSO4
Número CAS:
Peso molecular:
159.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
grau
reagent
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pf
200 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Redi-Driis an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.