C2284
Copper(II) sulfate solution
4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
Sinônimo(s):
Cupric sulfate standard
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
concentração
4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
pH
4
adequação
suitable for determination of total protein (Recommended use with BCA solution (B9643) for total protein determination.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Structural Simulation and Performance Evaluation of a Novel Synthesized ZIF in the Adsorption of MO from Aqueous Solutions: This paper evaluates a newly synthesized zeolitic imidazolate framework (ZIF), incorporating copper(II) sulfate for enhanced adsorption of methyl orange from water, demonstrating its efficacy in water purification technologies (Ravankhah and Fathi, 2024).
Embalagem
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.