467782
Fosfato de amônio monobásico
for inorganic trace analysis, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Fosfato de amônio primário, Fosfato monoamônico, Di-hidrogenofosfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
pf
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?