A1645
Fosfato de amônio monobásico
ReagentPlus®, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Fosfato de amônio primário, Fosfato monoamônico, Di-hidrogenofosfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥98.5%
forma
powder
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
pf
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Chitoporin from Serratia marcescens: recombinant expression, purification and crystallization.: This study details the application of ammonium phosphate monobasic in the crystallization of chitoporin from Serratia marcescens. The results provide insights into the structural biology of this protein, which is significant for understanding its function and potential applications in biotechnology (Amornloetwattana et al., 2020).
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1