Documentos Principais
5.43837
Supelco
Di-hidrogenofosfato de amônio
for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de amônio
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)H2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
115.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-764-5
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.066 hPa ( 125 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
190 °C
solubilidade
368 g/L
densidade
1.80 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1100 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Síntese e caracterização de nanopartículas de hidroxiapatita a partir de hidróxido de cálcio afetado pelos gases liberados da chaminé da indústria de vidro.: Esta pesquisa explora a síntese de nanopartículas de hidroxiapatita usando dihidrogenofosfato de amônio, detalhando o processo e as técnicas químicas analíticas envolvidas. O estudo fornece informações sobre as possíveis aplicações ambientais e industriais deste método, oferecendo uma abordagem inovadora à síntese de materiais (Abdelmoaty e Mousa, 2024).
  • Nanocorte induzido por condicionamento ácido de LaNiO(3) transplantando o nanorreator LaNiO(3)/N,P-RGO tipo array de fotodiodo automontado para uma evolução eficiente do hidrogênio fotocatalítico.: Este artigo discute o uso de di-hidrogenofosfato de amônio na criação de nanorreatores à base de LaNiO(3) por meio de técnicas de corrosão ácida. Os materiais resultantes mostram aplicações promissoras na produção de fotocatálise e hidrogênio, ilustrando a utilidade do composto em tecnologias de energia renovável (Zou et al., 2024).
  • Síntese de micro-ondas sustentável e ecologicamente correta de nano-hidroxiapatita a partir de cascas de ovos descarbonizados.: Este estudo utiliza di-hidrogenofosfato de amônio em um processo químico ecológico para sintetizar nano-hidroxiapatita de cascas de ovos, enfatizando os benefícios ambientais e a sustentabilidade dessa abordagem na ciência dos materiais (Mahmoud, 2024).
  • Um sensor bioquímico autoalimentado para agricultura inteligente habilitado pelo nanogerador triboelétrico de sinal aprimorado.: Esta pesquisa inovadora utiliza di-hidrogenofosfato de amônio no desenvolvimento de um sensor bioquímico autoalimentado para aplicações agrícolas, destacando seu papel na melhoria da sensibilidade e sustentabilidade dos dispositivos (Gao et al., 2024).
  • Monitoramento terapêutico de medicamentos de vancomicina em pacientes cirúrgicos por meio de um método de HPLC validado.: Neste estudo clínico, o di-hidrogenofosfato de amônio é empregado como parte de um método de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) para monitorar a vancomicina em pacientes cirúrgicos, demonstrando seu papel crucial na melhoria da precisão analítica e do atendimento ao paciente (Akram et al., 2024).
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1