93350
Trizma® base
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Trizma® base, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
descrição
aminopeptidase substrate
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.7% (T)
Formulário
crystalline
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubilidade
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the preparation of TAE buffer for TAE agarose gel used to run PCR products by gel electrophoresis
- As a component of sample buffer for SDS-PAGE
- In the preparation of IEC (ion-exchange chromatography) buffer
Outras notas
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?