A9013
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide
Sinônimo(s):
BW 284c51
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Br.C[N](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N](C)(C)CC=C)cc1
InChI
1S/C27H38N2O.BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;1H
chave InChI
XBXRQUYORADPMX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?