57619
Acetic acid – triethylamine solution 1:1
suitable for HPLC, 2M:2M aqueous solution, LiChropur™
Sinônimo(s):
Triethylamine : Acetic acid 1:1 solution, Triethylammonium acetate solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
λ
neat
Absorção UV
λ: 250 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
chave InChI
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Direct enantiomeric resolution of betaxolol with application to analysis of pharmaceutical products.: This study presents a method for the direct enantiomeric resolution of betaxolol, where acetic acid and triethylamine are used to facilitate the chiral separation in analytical processes, showcasing its application in pharmaceutical analysis (Hefnawy et al., 2007).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)