Key Documents
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.05
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
pb
100 °C
densidade
1 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
Nota de análise
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dibutylamine ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471232
Dibutylamine