Documentos Principais
40236
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetildodecilamina-N-óxido
~30% in H2O
Sinônimo(s):
N-óxido de laurildimetilamina, DDAO, LDAO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H31NO
Número CAS:
Peso molecular:
229.40
Beilstein:
1769927
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
229.40 g/mol
concentração
~30% in H2O
técnica(s)
protein quantification: suitable
índice de refração
n20/D 1.378
densidade
0.982 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
chave InChI
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O N-óxido de N,N-dimetildodecilamina (DDAO), um surfactante anfotérico, é não iônico em pH alto. O grupo principal do surfactante dos surfactantes anfotéricos pode conter cargas positivas e negativas, pois a carga líquida é sensível ao pH.
Aplicação
A solução de N-óxido de N,N-dimetildodecilamina foi usada:
  • para examinar os componentes individuais do solvente para a extração de grafeno de poucas camadas (FLG) e óxido de grafeno (GO) de matrizes orgânicas complexas
  • como um componente do tampão de lavagem, tampão de eluição e tampão de carga de ânions para a purificação dos centros de reação de duplo mutante (DM RCs)
  • na extração de bilirrubina e biliverdina por cromatografia líquida de alto desempenho (CLAE)
Ações bioquímicas/fisiológicas
O N-óxido de N,N-dimetildodecilamina (DDAO) é o preferido para estudos de proteínas. Ele também é utilizado com frequência para a extração de proteínas de membrana.
Características e benefícios
  • Adequado para quantificação de proteínas
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Karl B McCann et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 37(1), 32-36 (2008-10-25)
Human serum albumin is a well tolerated therapeutic for the treatment of hypovolemia. Despite all commercial human albumin preparations being derived from plasma, these products can have a highly variable colour. Albumin samples derived from ethanol precipitation and chromatographic fractionation
David S White et al.
eLife, 9 (2020-04-09)
Single-molecule approaches provide enormous insight into the dynamics of biomolecules, but adequately sampling distributions of states and events often requires extensive sampling. Although emerging experimental techniques can generate such large datasets, existing analysis tools are not suitable to process the
Daniel Jun et al.
STAR protocols, 3(1), 101044-101044 (2022-01-04)
The formation of defined surfaces consisting of photosynthetic reaction centers (RCs) in biohybrid solar cells is challenging. Here, we start with the production of engineered RCs for oriented binding. RCs are deposited onto gold electrodes, and 6-mercapto-1-hexanol (MCH) is used
Thomas Kupke et al.
Communications biology, 3(1), 73-73 (2020-02-16)
Transmembrane signaling proteins play a crucial role in the transduction of information across cell membranes. One function of regulated intramembrane proteolysis (RIP) is the release of signaling factors from transmembrane proteins. To study the role of transmembrane domains (TMDs) in modulating
Aleksandr A Goncharenko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-08-23)
The design of cargo carriers with high biocompatibility, unique morphological characteristics, and capability of strong bonding of fluorescent dye is highly important for the development of a platform for smart imaging and diagnostics. In this paper, BODIPY-doped silica nanoparticles were
Protocolos
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from GE Healthcare.