464287
N,N-Dimethyldecylamine
98%
Sinônimo(s):
1-(Dimethylamino)decane
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
234 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Pore expansion of the aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs).
- Preparation of stationary phase (named QA C10) having a quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain.
- Pore exapansion of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?