284386
N,N-Dimethyldodecylamine
97%
Sinônimo(s):
1-(Dimethylamino)dodecane, DDA
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<129 mmHg ( 21 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4375 (lit.)
p.e.
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
chave InChI
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene
- in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate
- in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?