Documentos Principais
40234
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetildodecilamina-N-óxido
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
N-óxido de laurildimetilamina, DDAO, LDAO
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11N(O)(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
229.40
Beilstein:
1769927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder
peso molecular
229.40 g/mol
técnica(s)
protein quantification: suitable
Impurezas
≤0.03% peroxides (as H2O2)
CMC
1-2 mM
pf
132-133 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
chave InChI
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O N-óxido de N,N-dimetildodecilamina é um surfactante zwitteriônico não desnaturante com uma concentração micelar crítica (CMC) de cerca de 1 mM. Ele é usado para solubilizar proteínas e para estudar a conformação e as interações moleculares de macromoléculas.
Aplicação
O N-óxido de N,N-dimetildodecilamina foi usado na lise celular e na ressuspensão de pellets de células para análise de Western blot.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
MAPCHO™-10 Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P, powder
Avanti
850334P
MAPCHO-10
10MAG Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
Avanti
850544O
10MAG
Eugenio Daviso et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16754-16757 (2011-10-04)
Several techniques rely on electron-nuclear interactions to boost the polarization of nuclear spins in the solid phase. Averaging out of anisotropic interactions as a result of molecular tumbling strongly reduces the applicability of such hyperpolarization approaches in liquids. Here we
Gerardo Palazzo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1804(1), 137-146 (2009-09-30)
We report on the response of reaction center (RC) from Rhodobacter sphaeroides (an archetype of membrane proteins) to the exposure at high temperature. The RCs have been solubilized in aqueous solution of the detergent N,N-dimethyldodecylamine-N-oxide (LDAO). Changes in the protein
Benesh Joseph et al.
The Journal of biological chemistry, 286(47), 41008-41017 (2011-09-29)
ATP-binding cassette (ABC) transporters are ubiquitous integral membrane proteins that translocate substrates across cell membranes. The alternating access of their transmembrane domains to opposite sides of the membrane powered by the closure and reopening of the nucleotide binding domains is
"Self-immolative" spacer for uncaging with fluorescence reporting.
Raphaël Labruère et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9344-9347 (2012-08-30)
Stefanie Keis et al.
Journal of bacteriology, 188(11), 3796-3804 (2006-05-19)
The F(1)F(o)-ATP synthases of alkaliphilic bacteria exhibit latent ATPase activity, and for the thermoalkaliphile Bacillus sp. strain TA2.A1, this activity is intrinsic to the F(1) moiety. To study the mechanism of ATPase inhibition, we developed a heterologous expression system in