40103
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
1-Decanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide, N,N-dimethyldecan-1-amine oxide, DDAO
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder
peso molecular
201.35 g/mol
Impurezas
≤0.03% peroxides (as H2O2)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?