251615
Ethylaluminum dichloride solution
1.0 M in hexanes
Sinônimo(s):
Dichloro(ethyl)alumane solution
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5 mmHg ( 60 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in hexanes
densidade
0.729 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
chave InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- To catalyze polymerization of isobutylene.
- To facilitate Diels-Alder reaction of α,β-unsaturated esters.
- To carry out Pinacol reduction rearrangements.
- To promote Schmidt rearrangement of diketoazides in the synthesis of indolizidines and pyrroloazepinediones.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
251615-100ML | 4061825937830 |
251615-800ML | 4061825937847 |