212806
Diethylaluminum chloride solution
1.0 M in hexanes
Sinônimo(s):
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in hexanes
densidade
0.711 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
chave InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a Lewis acid for the synthesis of Lewis acid-base bifunctional asymmetric catalysts for cyanosilylation of aldehydes and in Strecker reaction.
- For the synthesis of precursors for lanthanide/aluminum catalysts for diene polymerization.
- As a co-initiator in the cationic polymerization of isobutylene.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?