Documentos Principais
192759
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
25 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Dichloroethylaluminum, Dichloromonoethylaluminum, Ethylaluminium dichloride, Ethylaluminum dichloride (6CI), Ethyldichloroaluminium, Ethyldichloroaluminum
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2AlCl2
Número CAS:
Peso molecular:
126.95
Beilstein:
4123357
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 mmHg ( 60 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
25 wt. % in toluene
densidade
0.927 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
chave InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl