256811
Diisobutylaluminum hydride
reagent grade
Sinônimo(s):
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
116-118 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
chave InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a promotor of Tishchenko reaction of aldehydes.
- Conversion of benzylidene acetals of 1,2-and 1,3-glycols to the corresponding monobenzyl ethers of the glycols.
- To generate a novel chiral reducing agent based on (S)-proline for the asymmetric reduction of prochiral ketones.
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695.
Informações legais
adaptador de entrada de septo
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
256811-100G | 4061826058268 |
256811-1KG | 4061826058275 |