190306
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in hexanes
Sinônimo(s):
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in hexanes
densidade
0.701 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
chave InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?