156272
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
≥96.5%
Sinônimo(s):
DNBC, NSC 2697
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.6 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5%
Formulário
solid
p.e.
196 °C/11 mmHg (lit.)
pf
68-69 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
chave InChI
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3,5-diamino-N-cyclopropylbenzamide
- 3,5-dinitro-N-cyclopropylbenzamide
- 4-(3,5-dinitrophenyl)-6-(dipropan-2-ylamino)-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione4
3,5-Dinitrobenzoyl chloride may also be used as derivatizing agent for the following:
- biogenic amines present in fermented foods, which can be determined using liquid chromatography method(LC)
- polyamines, present in biological fluids, which can be determined using high performance liquid chromatography(HPLC)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?