Documentos Principais
191647
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzyl chloride
97%
Sinônimo(s):
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C6H3CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
216.58
Beilstein:
2506587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-82 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
chave InChI
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes and 3,5-dinitrobenzylamines. It also was used in fluorescence flow immunoassay for determination of 4-nitrophenol.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of non-symmetrical 3, 5-diamidobenzyl amines, ethers and sulfides.
Barker D, et al.
Tetrahedron Letters, 49(10), 1660-1664 (2008)
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)