170275
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
98%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethyl-2-phenylethyl alcohol, Benzyl dimethyl carbinol
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
pf
23-25 °C (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
chave InChI
RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
170275-5G | |
170275-100G | 4061838346469 |
170275-500G |