597430
4-Ethynylbenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4-Formylphenylacetylene, p-Ethynylbenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
chave InChI
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Yuki Maeda et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 206-210 (2014-07-09)
A novel pre-column fluorescence derivatization method for chromatographic analysis of azide compounds was developed based on the Huisgen reaction, which is a specific cycloaddition reaction between an alkyne and an azide. We designed and synthesized a fluorescent alkyne, 2-(4-ethynylphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (DIB-ET)
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where