Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
64-67 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-7H
chave InChI
ZEDSAJWVTKUHHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- iodoisoquinoline-fused benzimidazoles obtained via tandem iodocyclization of 2-ethynylbenzaldehyde with o-benzenediamine and iodine in the presence of copper(I)iodide
- N-[(7,7a-dihydroisoquinolino[2,1-a]perimidin-13-yl)methyl]-N-isopropylpropan-2-amine obtained via a multi-step process
- 2-[(2-bromophenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-[(2-bromo-5-fluorophenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-[(2-bromo-5-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-(phenylethynyl)benzaldehyde
- 2-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Iodoisoquinoline-Fused Benzimidazoles?
hydroamination of 2-ethynylbenzaldehydes?
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.