Key Documents
206539
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
156-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H5N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H
chave InChI
LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The water complexes formed with 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were studied using IR-UV double resonance spectroscopy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Surajit Maity et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(32), 8337-8344 (2010-08-13)
The water complexes of 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were investigated with IR-UV double resonance spectroscopy. Water interacts with the pi electron density of the C[triple bond]N group in 4EBzN, leading to the formation of a quasiplanar cyclic complex incorporating C-H...O and O-H...pi