Documentos Principais
592609
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline
97%
Sinônimo(s):
1-Ethynyl-4-dimethylaniline, 4-Dimethylaminophenylacetylene
About This Item
Fórmula linear:
CH≡CC6H4N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3
chave InChI
ZWMAYLMVFSCMMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline can be prepared via hydrolysis of 4-(3-methyl-3-hydroxy-1-butynyl)-N,N-dimethylaniline using potassium hydroxide in toluene.
Aplicação
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline may be used to synthesize the following:
  • copper(I) arylacetylide via reaction with copper(II)acetate
  • N,N-dimethyl-4-(3-pyridinylethynyl)aniline via Sonogashira–Hagihara coupling with 3-iodopyridine
  • [[5,15-bis[(40-dimethylamino)phenyl]ethynyl]-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) via reaction with dibromo magnesium porphyrin
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Synthesis and crystal structures of phenylethynylpyridinium derivatives for second-order nonlinear optics"
Umezawa H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 78(02), 344-348 (2005)
?Donor-substituted 1,1,4,4-tetracyanobutadienes (TCBDs): new chromophores with efficient intramolecular charge-transfer interactions by atom-economic synthesis?
Michinobu T, et al.
Chemistry?A European Journal, 12(07), 1889-1905 (2006)
Beletskaya P.I, et al.
Tetrahedron Letters, 44(27), 5011-5013 (2003)
"Soluble porphyrin donors for small molecule bulk heterojunction solar cells"
Hatano J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(36), 19258-19263 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
592609-1G4061832643632
592609-5G4061833356593