593001
4-tert-Butylphenylacetylene
96%
Sinônimo(s):
(4-tert-Butylphenyl)ethyne, 1-(1,1-Dimethylethyl)-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-(t-Butyl)benzene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-Butyl-1-ethynylbenzene, p-tert-Butylphenylacetylene
Ensaio
96%
Formulário
liquid
p.e.
70 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C12H14/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h1,6-9H,2-4H3
chave InChI
ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 1,6-bis(4-tert-butylphenyl)hexa-1,5-diyne-3,4-dione
- 4,4′,5,5′-tetra(4-tert-butylphenylethynyl)dibenzo-24-crown-8-ether via Sonogashira coupling reaction with 4,4′,5,5′-tetraiododibenzo-24-crown-8-ether
- 1-(4-tert-butylphenyl)-2-(4-tert-butyldimethylsiloxyphenyl)acetylene via palladium catalyzed coupling with 4-(tert-butyldimethylsiloxy)iodobenzene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?