Ensaio
97%
pf
88-91 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H10/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
chave InChI
BPBNKCIVWFCMJY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.