Documentos Principais
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
(3-Formylphenyl)acetylene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
75-80 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
chave InChI
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)