Documentos Principais
459690
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-1-butanol
97%
Sinônimo(s):
Tetramethylene glycol monobenzyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.24
Beilstein:
1944253
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
216-256 °C (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
chave InChI
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Benzyloxy-1-butanol can be prepared starting from butane-1,4-diol.
Aplicação
4-Benzyloxy-1-butanol may be used for the preparation of ethyl 6-benzyloxy-2-hexenoate, via Swern oxidation and Wadsworth-Emmons olefination. It may be used as starting reagent for the synthesis of 4-(benzyloxy)butanal.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Improved preparation of ?-hydroxy-a-amino acids: direct formation of sulfates by sulfuryl chloride.
Alonso M and Riera M.
Tetrahedron Asymmetry, 16(23), 3908-3912 (2005)
The syntheses of tricyclic analogues of O 6-methylguanine.
Hammond DM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(23), 4166-4172 (2003)