Documentos Principais
632023
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylacetylene
≥95.0%
Sinônimo(s):
3-Ethynylphenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
índice de refração
n20/D 1.5840 (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H6O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6,9H
chave InChI
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Hydroxyphenyl acetylene exhibits chromogenic and fluorogenic properties and hence it can be used as a probe for labeling of bacterial enzymes, which degrade toluene.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
103 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
"Hydration of aromatic terminal alkynes catalyzed by iron (III) sulfate hydrate under chlorine-free conditions"
Bassetti M, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1608-1612 (2014)
Mary E Kauffman et al.
Journal of microbiological methods, 55(3), 801-805 (2003-11-11)
3-hydroxyphenylacetylene (3-HPA) served as a novel, activity-dependent, fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes known to degrade toluene via meta ring fission of the intermediate, 3-methylcatechol. By this direct physiological analysis, cells grown with an aromatic substrate to induce the