Key Documents
494178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethynylbenzene
95%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
pb
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
chave InChI
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.
Aplicação
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Regioselective functionalisation of dibenzothiophenes through gold-catalysed intermolecular alkyne oxyarylation.
Barrett MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(32), 8676-8686 (2015)
Z-Shaped Pentaleno-Acene Dimers with High Stability and Small Band Gap.
Dai G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(8), 2743-2746 (2016)