Key Documents
465305
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-ethynylbenzene
98%
Sinônimo(s):
(2-Chlorophenyl)acetylene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5710 (lit.)
pb
82 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
chave InChI
DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Chloro-2-ethynylbenzene is a chlorinated benzene derivative.
Aplicação
1-Chloro-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 4-(2-chlorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and simultaneous electron capture detection/nitrogen phosphorous detection for incense analysis.
Tran TC and Marriott PJ.
Atmospheric Environment, 42(32), 7360-7372 (2008)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)